Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit austauschbarer Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
92.85 € - 436.00 €
Spezifikation
Genauigkeit | ±1 % |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit |
Enthält | Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16622652
|
SGE™
008760 |
Luer-Lock, abnehmbar | 0,53 in. | 13,7 mm | Gehäuse 5MDR-LL-GT |
92.85 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10730662
|
SGE™
008960 |
Luer Lock, fest | 0,7 in. | 18 mm | 10MDR-LL-GT |
98.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11971134
|
SGE™
009462 |
Luer-Lock, abnehmbar | 0,31 in. | 8 mm | Gehäuse 25MDR-LL-GT |
274.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11901144
|
SGE™
009760 |
Luer-Lock, abnehmbar | 1.59 Zoll | 40.6 mm | Gehäuse 100MR-LL-GT |
436.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10103614
|
SGE™
009660 |
Luer-Lock, abnehmbar | 1.28 Zoll | 32.6 mm | Gehäuse 50MR-LL-GT |
335.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10 μl bis 100 ml Kapazität
- Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
±1 % | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
Gasdichte Spritze | |
120 °C | |
Je |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich) | |
248 °F | |
Ohne Kanüle |