Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit austauschbarer Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Artikelnummer. 11971134
Click to view available options
Anschlusstyp:
Luer Lock, fest
Luer-Lock, abnehmbar
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
13,7 mm
18 mm
32.6 mm
40.6 mm
Modell:
10MDR-LL-GT
Gehäuse 100MR-LL-GT
Gehäuse 25MDR-LL-GT
Gehäuse 50MR-LL-GT
Gehäuse 5MDR-LL-GT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11971134
Marke: SGE™ 009462
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Modell Gehäuse 25MDR-LL-GT
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Menge Je
Volumen (metrisch) 25 ml
Anschlusstyp Luer-Lock, abnehmbar