Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit austauschbarer Nadel, Luer-Lock-Ansatz
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
Marke:  SGE™ 008960
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10730662
  • 98.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10 μl bis 100 ml Kapazität
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™ Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln werden an der Nullmarkierung am Zylinder ausgerichtet, um das Totvolumen zu reduzieren und die Genauigkeit und Präzision auf < ±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Luer-Lok™-Spritzen werden ohne Nadeln geliefert; separat bestellen
Spezifikation
Spezifikation
±1 %
0,7 in.
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Gasdichte Spritze
120 °C
Ohne Kanüle
10 ml
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
18 mm
Kolbenschutz, innenliegender Kel-F Luer-Kegel (männlich)
248 °F
10MDR-LL-GT
Je
Luer Lock, fest