Learn More
Cytiva SFM4Transfx-293 Medien
Fördern der Transfektion mithilfe von Lipofektion und Unterstützung des Wachstums von HEK293 -Kulturen mit HyClone™ SFM4Transfx-293 -Medien, einem serumfreien Medium ohne tierische Bestandteile.
37.10 € - 383.20 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | SFM4Transfx-293 |
Zertifizierung/Konformität | cGMP |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10257653
|
Cytiva
SH30860.LS |
6 x 1000 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10649783
|
Cytiva
SH30860.01 |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11536341
|
Cytiva
SH30860.02 |
1000 mL-Flasche |
155.00 €
1000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- ADCF
- Unterstützt hohe Transfektionseffizienz
- Metabolisch entwickelt für hohe Zellausbeute und Produktion von rekombinanten Proteinen/Vektoren
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Rückverfolgbarkeit von Komponenten
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
Spezifikation
Flüssig | |
SFM4Transfx-293 | |
cGMP |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva SFM4Transfx-293 Medien