Learn More
Cytiva SFM4Transfx-293 Medien
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL-Flasche
6 x 1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- ADCF
- Unterstützt hohe Transfektionseffizienz
- Metabolisch entwickelt für hohe Zellausbeute und Produktion von rekombinanten Proteinen/Vektoren
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Rückverfolgbarkeit von Komponenten
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | SFM4Transfx-293 |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Keine Bestandteile tierischen Ursprungs |
| Menge | 6 x 1000 mL |
| Zertifizierung/Konformität | cGMP |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |