Learn More
Cytiva SFM4Transfx-293 Medien
Fördern der Transfektion mithilfe von Lipofektion und Unterstützung des Wachstums von HEK293 -Kulturen mit HyClone™ SFM4Transfx-293 -Medien, einem serumfreien Medium ohne tierische Bestandteile.
Marke: Cytiva SH30860.02
This item is not returnable.
View return policy
Description
- ADCF
- Unterstützt hohe Transfektionseffizienz
- Metabolisch entwickelt für hohe Zellausbeute und Produktion von rekombinanten Proteinen/Vektoren
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Rückverfolgbarkeit von Komponenten
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
Specifications
cGMP | |
Flüssig | |
0.2 μm steril gefiltert | |
Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Glutamin |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
SFM4Transfx-293 | |
Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat | |
1000 mL-Flasche |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva SFM4Transfx-293 Medien > 1 l
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction