Learn More
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VDL für brennbare Lösungsmittel
Sicherheitsvakuum-Trockenkammern der VDL-Serie gewährleisten maximale Sicherheit beim Trocknen organischer Lösungsmittel und tragen standardmäßig GS-Kennzeichnung.
16175.00 € - 20140.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 10°bis 110 °C |
Typ | Vakuumtrockenschrank |
Display | TFT Touch |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16699682
![]() |
BINDER™
9630-0009 |
24 L |
17465.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16659322
![]() |
BINDER™
9630-0010 |
55 L |
16175.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16666483
![]() |
BINDER™
9630-0011 |
119 L |
20140.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +10 °C bis 110 °C
- ATEX-Konformität für Geräte: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit grafischer Druck- und Temperaturanzeige
- Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Druckregler für Heizung ab <100 mbar aktiviert
- 2 Erweiterungsgestelle aus Aluminium können individuell positioniert werden
- Inertgasanschluss
- Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasplatte
- Großes Sichtfenster
- Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
Edelstahl | |
Vakuumtrockenschrank | |
Edelstahl | |
0 a 1100 mbar | |
50/60 Hz |
10°bis 110 °C | |
TFT Touch | |
NEMA 5-20P | |
200 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VDL für brennbare Lösungsmittel