Learn More
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VDL für brennbare Lösungsmittel
Sicherheitsvakuum-Trockenkammern der VDL-Serie gewährleisten maximale Sicherheit beim Trocknen organischer Lösungsmittel und tragen standardmäßig GS-Kennzeichnung.
Marke: BINDER™ 9630-0009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: +9 °C über Umgebungstemperatur bis +110 °C.
- ATEX-Konformität für Geräte: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit grafischer Druck- und Temperaturanzeige
- Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Druckregler für Heizung wird ab < 100 mbar aktiviert
- 2 Erweiterungsgestelle aus Aluminium, können individuell positioniert werden
- Universalanschluss für die Belüftung mit Umgebungsluft oder Inertgas
- Universal-Leitungs- und Kabeldurchführung DN 16 – zur Einführung externer Messgeräte
- Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasplatte
- Großes Sichtfenster
- Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
0.8 cu. ft. | |
VDL023-230 V, Standard, Serie VDL – Vakuumtrockenkammern für brennbare Lösungsmittel, 24 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz | |
10°bis 110 °C | |
TFT Touch | |
VDL023-230 V | |
NEMA 5-20P | |
285 x 295 x 285 mm | |
72 kg | |
0,9 kW | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
24 L | |
Vakuumtrockenschrank | |
Edelstahl | |
max. 2 Std./4 | |
0 a 1100 mbar | |
523 x 632 x 720 mm | |
200 V | |
3,9 A |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
DateigrößeVersion: 358.1 kB
DE Checkliste Lieferung Frei Verwendung.pdf
DateigrößeVersion: 360.5 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
23Minuten
36Sekunden
56
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VDL für brennbare Lösungsmittel > Modell: VDL023-230V; Kapazität: 24 l; Spannung: 200/230 V; Frequenz: 50/60 Hz;
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur