Learn More
BINDER™ Serie KBF-S ECO Konstantklima-Schränke mit Peltier-Technologie
Dank der Peltier-Technologie mit patentierter Wärmeableitung ist der Klimaschrank KBF-S ECO einer der energieeffizientesten Konstantklimaschränke auf dem Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die KBF-S ECO-Serie zudem sehr leise im Betrieb.
12645.00 € - 22335.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Acero inoxidable |
---|---|
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Material | Edelstahl |
Anzahl Einschübe | max. 2 Std./9 |
Steckertyp | NEMA 5-20P |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17333693
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0416 |
247 l | 650 x 485 x 785 mm |
12645.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17343693
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0418 |
700 l | 973 x 576 x 1250 mm |
17615.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17353693
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0419 |
1020 l | 973 x 836 x 1250 mm |
22335.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Temperature range: 0°C to +70°C (max. 24 °C under ambient temperature)
- Humidity range: 10% to 80% RH
- APT.line™ preheating chamber technology
- Independent water supply via tank
- LCD to display temperature and humidity along with additional information and alarms
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Inner chamber made completely of stainless steel
- 2 stainless steel racks, including shelf carrier
- Access port with silicone plug, 30 mm dia., left
Spezifikation
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
NEMA 5-20P | |
(Max. 28 °C unter Umgebungstemperatur): 0°bis +70 °C | |
LCD | |
50/60 Hz |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./9 | |
10 bis 80% | |
Klimakammer | |
200 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie KBF-S ECO Konstantklima-Schränke mit Peltier-Technologie