Learn More
BINDER™ Serie KBF-S ECO Konstantklima-Schränke mit Peltier-Technologie
Dank der Peltier-Technologie mit patentierter Wärmeableitung ist der Klimaschrank KBF-S ECO einer der energieeffizientesten Konstantklimaschränke auf dem Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die KBF-S ECO-Serie zudem sehr leise im Betrieb.
Marke: BINDER™ 9020-0416
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C (max. 24 °C unter Umgebungstemperatur)
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Unabhängige Wasserversorgung über Tank
- LCD zur Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie zusätzlicher Informationen und Alarme
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Innenkammer vollständig aus Edelstahl
- 2 Gestelle aus Edelstahl, inkl. Einlegebodenträger
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, links
Spezifikation
8.7 cu. ft. | |
30 kg | |
247 l | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./9 | |
10 bis 80% | |
Konstantklimaschrank | |
KBFSECO240-230 V | |
1108 x 921 x 1461 mm | |
200 V | |
3,5 A |
66.1 lb. | |
KBFSECO240-230 V, Standard, Serie KBF-S ECO Solid.Line – Konstantklimakammern mit Peltier Technologie, 247 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
NEMA 5-20P | |
(Max. 28 °C unter Umgebungstemperatur): 0°bis +70 °C | |
LCD | |
650 x 485 x 785 mm | |
146 kg | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |