Learn More
BINDER™ Serie KBF-S ECO Konstantklima-Schränke mit Peltier-Technologie
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Dank der Peltier-Technologie mit patentierter Wärmeableitung ist der Klimaschrank KBF-S ECO einer der energieeffizientesten Konstantklimaschränke auf dem Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die KBF-S ECO-Serie zudem sehr leise im Betrieb.
Marke:  BINDER™ 9020-0418
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17343693
  • 17615.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C (max. 24 °C unter Umgebungstemperatur)
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Unabhängige Wasserversorgung über Tank
  • LCD zur Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie zusätzlicher Informationen und Alarme
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
  • Innenkammer vollständig aus Edelstahl
  • 2 Gestelle aus Edelstahl, inkl. Einlegebodenträger
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, links
Spezifikation
Spezifikation
24.7 cu. ft.
45 kg
700 l
Keine Beleuchtung
max. 2 Std./15
10 bis 80%
Klimakammer
KBFSECO720-230 V
1432 x 1013 x 1925 mm
200 V
5,3 A
99.2 lb.
KBFSECO720-230 V, Standard, Serie KBF-S ECO Solid.Line – Konstantklimakammern mit Peltier Technologie, 700 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Acero inoxidable
Edelstahl
NEMA 5-20P
(Max. 28 °C unter Umgebungstemperatur): 0°bis +70 °C
LCD
973 x 576 x 1250 mm
267 kg
1,2 kW
50/60 Hz
Videos
  • Binder KBF humidity test chambers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Binder KBF humidity test chambers
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    BINDER™ Serie KBF-S ECO Konstantklima-Schränke mit Peltier-Technologie > Modell: KBFSECO720-230V; Kapazität: 700 l; Spannung: 200/230 V; Frequenz: 50/60 Hz;