Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
Marke: BINDER™ 9010-0363
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis zu +300 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.lineTM Technologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Regler mit Intervall- und Echtzeit-Programmierung
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
- Unabhängige, anpassbare Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 2 (DIN 12880) und unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit am Regler wählbarem visuellem/akustischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
Spezifikation
60 l | |
Drying and Heating Chamber | |
FP056-230V | |
560 x 596 x 622 mm | |
230 V | |
10 A |
300°C | |
LED | |
342 x 400 x 400 mm | |
44 kg | |
1,2 kW | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions > Modell: FP056-230V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur