Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
3430.00 € - 10235.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 300°C |
---|---|
Typ | Drying and Heating Chamber |
Display | LED |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17824471
![]() |
BINDER™
9010-0363 |
FP056-230V |
3430.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17834471
![]() |
BINDER™
9010-0364 |
FP115-230V |
4285.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17844471
![]() |
BINDER™
9010-0365 |
FP260-230V |
6105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17854471
![]() |
BINDER™
9010-0366 |
FP720-400V |
10235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: +10°C über Umgebungstemperatur bis +300°C
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Einschubgitter
- Geräte bis 115 L stapelbar
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) und Temperaturwahlwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem/akustischem Alarm auswählbar am Controller
- Ergonomisches Griffdesign
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
Spezifikation
300°C | |
Drying and Heating Chamber | |
LED | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions