Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit Umluft
Der BINDER Brutschrank der Serie BF mit Umluft ist perfekt für alle Inkubationsaufgaben. Die APT.line Technologie bietet eine absolut homogene Temperaturverteilung; durch die erweiterten Zeitfunktionen und den einstellbaren Lüfter lassen sich Temperaturparameter u. Umluftbedingungen ideal steuern.
Marke: BINDER™ 9010-0321
7571.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24371" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Inkubatoren der Serie BINDER BF mit forcierter Konvektion eignen sich auch für anspruchsvolle Inkubationsaufgaben, wobei Sicherheit und Präzision auch bei voller Beladung und unter hohen Chargendurchsätzen gewährleistet sind.
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Zwangsumwälzung
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 verchromte Gestelle
- Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
25.9 cu. ft. | |
45kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Erzwungen | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Trocken- und Heizkammer | |
Glass Door | |
BF720-230 V | |
1165 x 870 x 1590 mm | |
230 V | |
7,6 A |
99.2 lb. | |
BF720-230 V, Standard, Serie BF Avantgarde.Line – Standard-Inkubatoren mit Zwangskonvektion, 734 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
734 L | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 2 Std./16 | |
Temperaturbereich 10°C über Raumtemperatur bis 100°C | |
LCD-Anzeige | |
Zwangsumwälzung | |
1000 x 565 x 1300 mm | |
165 kg | |
1,75 kW | |
50/60Hz |