Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit Umluft
GREENER_CHOICE
Der BINDER Brutschrank der Serie BF mit Umluft ist perfekt für alle Inkubationsaufgaben. Die APT.line Technologie bietet eine absolut homogene Temperaturverteilung; durch die erweiterten Zeitfunktionen und den einstellbaren Lüfter lassen sich Temperaturparameter u. Umluftbedingungen ideal steuern.
2355.00 € - 7970.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kammermaterial Edelstahl
Konvektionstechnologie APT.line™ Technologie
Convection Type Erzwungen
Aufnahmevermögen Keine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15662116
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BINDER™
9010-0313
59 L 675 x 690 x 640 mm
2355.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15682116
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BINDER™
9010-0319
257 L 1075 x 840 x 965 mm
4780.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15810312
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BINDER™
9010-0321
734 L 1165 x 870 x 1590 mm
7970.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Inkubatoren der Serie BINDER BF mit forcierter Konvektion eignen sich auch für anspruchsvolle Inkubationsaufgaben, wobei Sicherheit und Präzision auch bei voller Beladung und unter hohen Chargendurchsätzen gewährleistet sind.
  • Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
  • Zwangsumwälzung
  • Regler mit LCD-Anzeige
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 verchromte Gestelle
  • Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Ergonomisches Griffdesign
  • USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
APT.line™ Technologie
Keine
Edelstahl
max. 2 Std./4
Standard-Inkubator
Glass Door
50/60 Hz
Edelstahl
Erzwungen
Keine Beleuchtung
1
NEMA 5-20P
LCD
230 V
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit Umluft