Learn More
BINDER™ Serie BD-S Solid.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion
Die neuen Produkte der Solid.Line überzeugen mit ihrer bewährten BINDER Qualität und Zuverlässigkeit. Sie eignen sich für die Inkubation. Die Eigenschaften der Solid.Line orientieren sich an der jeweiligen Anwendung und werden daher in den Bereichen Forschung und Qualitätssicherung eingesetzt.
1360.00 € - 1990.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
Konvektionstechnologie | APT.line™ Technologie |
Convection Type | Naturfarben |
Aufnahmevermögen | Keine |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961352
![]() |
BINDER™
9090-0016 |
BDS056-230 V | 62 L |
1360.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15923420
![]() |
BINDER™
9090-0022 |
BDS115-230 V | 118 L |
1990.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +70 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Verstellbare Abluftklappe
- Steuerung mit Zeitschaltuhr
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
- Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 1 Std./3 | |
Standard-Inkubator | |
230 V | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
LED | |
6,3 A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie BD-S Solid.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion