Learn More
BINDER™ Serie BD-S Solid.Line - Standard-Inkubator mit natürlicher Konvektion
Alle ansehen BINDER Produkte
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +70 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Verstellbare Abluftklappe
- Steuerung mit Zeitschaltuhr
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
- Maximale Anzahl an Racks für (9090-0016): 3
- Maximale Anzahl an Racks für (9090-0022): 5
- Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,2 cu. ft. |
| Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 44.1 lb. |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 20 kg |
| Beschreibung | BDS115-230 V, Standard, Serie BD-S Solid.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion, 118 l, 230 V 1 ∼50/60 Hz |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 118 L |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| Convection Type | Natürlich APT .Line Technologie |
| Aufnahmevermögen | Keine |
| Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
| Mehr anzeigen |