Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Beads, hohes Biotin-Bindungsvermögen
Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Sera-Mag Streptavidin-Beads enthalten kovalent gebundenes Streptavidin und sind mit niedrigem, mittlerem oder hohen nominalem Biotin-Bindungsvermögen erhältlich. Wählen Sie die Biotin-Bindungskapazität, die Sie zur Optimierung Ihrer Anwendung benötigen.
199.00 € - 5207.00 €
Spezifikation
Konzentration | 1 % Feststoffe (10 mg/ml) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11805022
|
Cytiva
30152105010150 |
5 mL |
819.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11815022
|
Cytiva
30152105010350 |
100 mL |
5207.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11825022
|
Cytiva
30152105011150 |
1 ml |
199.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Biotin-Bindungsvermögen von 4500 bis 5500 pmol/mg BeadsSpezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
2 °C bis 8 °C | |
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele | |
1 μm |