Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Beads, hohes Biotin-Bindungsvermögen
Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Sera-Mag Streptavidin-Beads enthalten kovalent gebundenes Streptavidin und sind mit niedrigem, mittlerem oder hohen nominalem Biotin-Bindungsvermögen erhältlich. Wählen Sie die Biotin-Bindungskapazität, die Sie zur Optimierung Ihrer Anwendung benötigen.
Marke:  Cytiva 30152105011150
189.05 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11825022
  • 199.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Biotin-Bindungsvermögen von 4500 bis 5500 pmol/mg Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele
1 μm
2 °C bis 8 °C
1 ml