Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Beads, hohes Biotin-Bindungsvermögen
Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Sera-Mag Streptavidin-Beads enthalten kovalent gebundenes Streptavidin und sind mit niedrigem, mittlerem oder hohen nominalem Biotin-Bindungsvermögen erhältlich. Wählen Sie die Biotin-Bindungskapazität, die Sie zur Optimierung Ihrer Anwendung benötigen.
Marke: Cytiva 30152105010150
778.05 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Biotin-Bindungsvermögen von 4500 bis 5500 pmol/mg BeadsSpezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele | |
1 μm |
2 °C bis 8 °C | |
5 mL |