Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 11 02 1662
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11854870
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
11 mm
1000
Grau, Rot
Butyl, PTFE
1,3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe > PTFE/Butyl/PTFE grau/rot/grau ,1.3 mm Dicke ,55° Shore A