Learn More
asecos™ Absperrbegrenzung
Schneller Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten
232.00 € - 584.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17856486
|
asecos™
13096 |
400.00 mm |
232.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846376
|
asecos™
13093 |
2 m |
280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17806446
|
asecos™
11365 |
3 m |
584.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Haften am Boden und schützen die Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten
- Bestehen aus einer speziellen Kunststoffmischung
- Resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoffe und die meisten Chemikalien
- Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser abgewaschen oder entgiftet werden
- Für alle glatten Untergründe
Spezifikation
Gelb | |
Polyurethan | |
Barrier Spillblocker |