Learn More
asecos™ Absperrbegrenzung
Schneller Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 11365
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17806446
  • 584.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Haften am Boden und schützen die Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten
  • Bestehen aus einer speziellen Kunststoffmischung
  • Resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoffe und die meisten Chemikalien
  • Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser abgewaschen oder entgiftet werden
  • Für alle glatten Untergründe
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Barrier Spillblocker
3 m
70.00 mm
100.00 mm
11.5 kg
Polyurethan
9.84 ft.
2.76 in.
3.94 in.
25.35 lb.