Learn More
asecos™ Absperrbegrenzung
Schneller Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 13093
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17846376
  • 280.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Haften am Boden und schützen die Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten
  • Bestehen aus einer speziellen Kunststoffmischung
  • Resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoffe und die meisten Chemikalien
  • Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser abgewaschen oder entgiftet werden
  • Für alle glatten Untergründe
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Barrier Spillblocker
2 m
45.00 mm
50.00 mm
3.8 kg
Polyurethan
6.56 ft.
1.77 in.
1.97 in.
8.38 lb.