Learn More
3M™ SecureFit™ Schutzbrille SF201 SGAF-BLU-EU
Click to view available options
Linsenbeschichtung: Scotchgard™, beschlagfrei
Beschreibung
- Schutzbrillen, die sich selbstständig an eine Vielzahl von Kopfgrößen anpassen lassen
- 3M™ Druckdiffusionsbügel mit Pressure Diffusion Temple Technology vermindern den Druck über dem Ohr, was den Tragekomfort erhöht und sicheren und bequemen Sitz gewährleistet
- 3M™ Scotchgard™ Antifog-Beschichtung ist hervorragend beschlaghemmend und kratzfest und erfüllt K & N-Kennzeichnungsanforderungen der Norm EN 166.
- Sehr leicht, nur 18 g
- Durch die flachen und elastischen Bügel wird sie oft in Kombination mit Gehörschutz verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Blau |
Art des Seitenschilds | 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (Druckdiffusionsbügel) |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Kunststoff |
UV-Schutz | UV400. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ Schutzbrille SF201 SGAF-BLU-EU >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur