Learn More
Eppendorf™ Dichtungsmatte für DWP96/2000-Deepwell-Platte
GREENER_CHOICE
Die Möglichkeit zur Hochleistungsversiegelung liefert einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der sich für Inkubation, Verarbeitung, Lagerung oder Probenarchivierung eignet.
Marke:  Eppendorf™ 0030127960
176.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15491920
  • 188.15 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lagerungsfolien- und Folienklebedichtungen für eine einfache und zuverlässige Versiegelung während der Probenlagerung
  • Heißversiegelungsfolie für eine kontinuierliche Verriegelung mit dem besten Verdunstungsschutz
  • Folienprodukte bestehen aus Aluminium, können durchstochen werden und schützen lichtempfindliche Proben
  • Folienprodukte sind transparent und bieten Schutz vor unerwünschten Stichen
  • Eppendorf Plattendeckel: Stabiler, flexibler Schutz von Proben bei kurzfristiger Lagerung
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PCR-frei
500/Pckg.,5 Beutel x 10 Stück
96/2000 DeepWell Platte
Name des Produkts
Eppendorf™ Dichtungsmatte für DWP96/2000-Deepwell-Platte > Zur Verwendung mit DWP 96/2000 Deepwell-Mikrotiterplatten