Learn More
Cytiva SE260/SE250-Ersatzteile für das vertikale Mini-Elektrophoresesystem:Spindelfreie Kämme
71.40 € - 100.82 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format
Typ Spindelfreier Kamm
Material PTFE
Tiefe (angloamerikanisch) 0,03 in.
Tiefe (metrisch) 0,1 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Volumen (metrisch) Well Breite (metrisch) Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Volumen (metrisch) Well Breite (metrisch) Anzahl Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
10783657
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
SE211A-15-1.0
0,1 cm 2.9 μl/mm 0,29 cm 15
100.82 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10437694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
SE211A-10-1.0
0,1 cm 4,8 μl/mm 0,48 cm 10
100.82 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11300482
Unterlagen ansehen
Cytiva
SE211A-10-1.5
0,15 cm 7,2 μl/mm 0,48 cm 10
100.82 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10219834
Unterlagen ansehen
Cytiva
SE211A-15-1.5
0,15 cm 4,4 μl/mm 0,29 cm 15 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11350482
Unterlagen ansehen
Cytiva
80614023
0.07 cm 9.5μL/ mm 1.3 cm 5 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11360482
Unterlagen ansehen
Cytiva
80614061
0.15 cm 19.1μL/ mm 1.3 cm 5 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Spezifikation
SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format
PTFE
0,1 cm
Spindelfreier Kamm
0,03 in.