Learn More
Cytiva SE260/SE250-Ersatzteile für das vertikale Mini-Elektrophoresesystem:Spindelfreie Kämme
Marke: Cytiva SE211A-15-1.5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format | |
PTFE | |
0.05 Zoll | |
4,4 μl/mm | |
0,03 in. |
Spindelfreier Kamm | |
15 | |
0,15 cm | |
0,29 cm | |
0,1 cm |