Learn More
Cytiva SE260/SE250-Ersatzteile für das vertikale Mini-Elektrophoresesystem:Spindelfreie Kämme
Marke: Cytiva SE211A-10-1.0
93.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format | |
PTFE | |
0,03 in. | |
4,8 μl/mm | |
0,03 in. |
Spindelfreier Kamm | |
10 | |
0,1 cm | |
0,48 cm | |
0,1 cm |