Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Aus schnellen Wiegevorgängen und hoher Auflösung entstehen wiederholbare und verlässliche Ergebnisse, die auf dem Feld der Labor- und Industriewägung neue Maßstäbe setzen. OHAUS Scout STX tragbare Präzisionswaagen bieten schnelle, effiziente Navigation in Verbindung mit einem informativen Touchscreen-Farbdisplay. Enthalten sind integrierte Anwendungsmodi, die auch komplizierteste Wiegeaufgaben einfach machen.
375.00 € - 1095.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OIML F2 oder ASTM Klasse 4 |
---|---|
Anschlusstyp | Optional RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet |
Format | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeines Wägen, Labor, industrielle Umgebung |
Material | ABS-Kunststoff, Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15519621
|
OHAUS™
30253065 |
420 g | 0,1 g | STX421 | 1 s |
375.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15529621
|
OHAUS™
30253066 |
620 g | 0,1 g | STX621 | 1 s |
441.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15549611
|
OHAUS™
30253058 |
120 g | 0,001 g | STX123 | 1,5 s |
913.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15559611
|
OHAUS™
30253059 |
220 g | 0,001 g | STX223 | 1,5 s |
1055.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15569611
|
OHAUS™
30253060 |
220 g | 0,01 g | STX222 | 1 s |
672.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15589611
|
OHAUS™
30253062 |
620 g | 0,01 g | STX622 | 1 s |
887.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15579611
|
OHAUS™
30253061 |
420 g | 0,01 g | STX422 | 1 s |
908.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15599611
|
OHAUS™
30253063 |
1200 g | 0,01 g | STX1202 | 1,5 s |
979.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15509621
|
OHAUS™
30253064 |
2,2 kg | 0,01 g | STX2202 | 1,5 s |
1095.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15539621
|
OHAUS™
30253067 |
2,2 kg | 0,1 g | STX2201 | 1 s |
672.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15549621
|
OHAUS™
30253068 |
6,2 kg | 0,1 g | STX6201 | 1 s |
861.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15559621
|
OHAUS™
30253069 |
8,2 kg | 1 g | STX8200 | 1 s |
646.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Aufbau- ABS-Gehäuse, Edelstahlschale, während des Betriebs austauschbare Abdeckung
Display
- Vollfarben-Touchscreen mit WQVGA-Grafik-LCD (4.3 in. Diagonale), QWERTY-Tastatur und numerisches Tastenfeld zur schnellen Eingabe von GLP- und GMP-Daten und anderen Anwendungsdaten
- Großer, belastbarer Bildschirm für eine mühelose Bedienung durch seine Menüstruktur mit informativen Symbolen, führt den Anwender durch jeden Schritt der Wiegeanwendung
Designeigenschaften
- Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Produktivität
- Vorderseitige Nivellierungsanzeige
- Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in rauen und anspruchsvollen Umgebungen
- Anzeigen für unterbeladenen Zustand
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand und automatisches Abschalten
- Stabilitätsanzeige
- Kalibrierung: durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
- Platzsparendes, dünnes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
- Integrierter Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
- Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
- Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
- USB-Speicherfunktion
- Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
- Integrierte Transport-/Aufbewahrungssperre
- Neun Anwendersprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch Französisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch und Türkisch) für ein einfacheres Wiegen
Betrieb
- AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation
- Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
Luftschutzschild
- Mit einem einfach zu entfernenden, oberen Abdeckungsteil
- Schützt die Probe vor äußeren Einflüssen, erhöht die Drehzahl und Wiederholbarkeit von Messungen
- Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
- Prozentwägen: Misst das Gewicht einer Probe, das als ein Prozentsatz eines vorher festgelegten Vergleichsgewichtes angezeigt wird.
- Teilezählung: Zählt die Anzahl der Objekte auf der Schale durch ein Einheitsgewicht.
- Kontrollwägen: Vergleicht das Gewicht der Probe mit Zielgrenzen.
- Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen: Wiegt eine instabile Probenladung und erfasst ein Durchschnittsgewicht über einen Zeitraum.
- Summierung: Misst das kumulative Gewicht mehrere Objekte, wobei das kumulative Gesamtgewicht die Kapazität der Waage übersteigen kann.
- Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
- Display-Halt: Hält den letzten stabilen Gewichts- oder den ersten, höchsten, stabilen Gewichtswert auf dem Display fest.
- Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Zertifizierungen
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Compliance
- Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
- Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4 | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
ABS-Kunststoff, Edelstahl | |
Tragbare Präzisionswaage | |
1 kg |
Optional RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet | |
Allgemeines Wägen, Labor, industrielle Umgebung | |
10 °C bis 40 °C | |
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen | |
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten) |