Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Aus schnellen Wiegevorgängen und hoher Auflösung entstehen wiederholbare und verlässliche Ergebnisse, die auf dem Feld der Labor- und Industriewägung neue Maßstäbe setzen. OHAUS Scout STX tragbare Präzisionswaagen bieten schnelle, effiziente Navigation in Verbindung mit einem informativen Touchscreen-Farbdisplay. Enthalten sind integrierte Anwendungsmodi, die auch komplizierteste Wiegeaufgaben einfach machen.
Marke:  OHAUS™ 30253058
600.16 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15549611
  • 913.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aufbau
  • ABS-Gehäuse, Edelstahlschale, während des Betriebs austauschbare Abdeckung
Display
  • Vollfarben-Touchscreen mit WQVGA-Grafik-LCD (4.3 in. Diagonale), QWERTY-Tastatur und numerisches Tastenfeld zur schnellen Eingabe von GLP- und GMP-Daten und anderen Anwendungsdaten
  • Großer, belastbarer Bildschirm für eine mühelose Bedienung durch seine Menüstruktur mit informativen Symbolen, führt den Anwender durch jeden Schritt der Wiegeanwendung
Designeigenschaften
  • Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Produktivität
  • Vorderseitige Nivellierungsanzeige
  • Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in rauen und anspruchsvollen Umgebungen
  • Anzeigen für unterbeladenen Zustand
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand und automatisches Abschalten
  • Stabilitätsanzeige
  • Kalibrierung: durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
  • Platzsparendes, dünnes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
  • Integrierter Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
  • Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
  • Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
  • USB-Speicherfunktion
  • Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
  • Integrierte Transport-/Aufbewahrungssperre
  • Neun Anwendersprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch Französisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch und Türkisch) für ein einfacheres Wiegen
Betrieb
  • AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation
  • Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
Luftschutzschild
  • Mit einem einfach zu entfernenden, oberen Abdeckungsteil
  • Schützt die Probe vor äußeren Einflüssen, erhöht die Drehzahl und Wiederholbarkeit von Messungen
Anwendungen
  • Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
  • Prozentwägen: Misst das Gewicht einer Probe, das als ein Prozentsatz eines vorher festgelegten Vergleichsgewichtes angezeigt wird.
  • Teilezählung: Zählt die Anzahl der Objekte auf der Schale durch ein Einheitsgewicht.
  • Kontrollwägen: Vergleicht das Gewicht der Probe mit Zielgrenzen.
  • Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen: Wiegt eine instabile Probenladung und erfasst ein Durchschnittsgewicht über einen Zeitraum.
  • Summierung: Misst das kumulative Gewicht mehrere Objekte, wobei das kumulative Gesamtgewicht die Kapazität der Waage übersteigen kann.
  • Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
  • Display-Halt: Hält den letzten stabilen Gewichts- oder den ersten, höchsten, stabilen Gewichtswert auf dem Display fest.
  • Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Zertifizierungen
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Compliance
  • Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
120 g
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Windschutz
ABS-Kunststoff, Edelstahl
Rund
1,5 s
100 g, M1
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen
93 mm
AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
Optional RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
0,001 g
Allgemeines Wägen, Labor, industrielle Umgebung
0,003 g
STX123
0,002 g
10 °C bis 40 °C
Tragbare Präzisionswaage
22,2 x 20,2 x 10,3 cm
1 kg