Learn More
OHAUS™ Scout™ STX Tragbare Präzisionswaagen
Artikelnummer. 15579611 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Lesbarkeit:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Modell:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Stabilisierungszeit:
1 s
1,5 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15579611
Marke: OHAUS™ 30253061
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus schnellen Wiegevorgängen und hoher Auflösung entstehen wiederholbare und verlässliche Ergebnisse, die auf dem Feld der Labor- und Industriewägung neue Maßstäbe setzen. OHAUS Scout STX tragbare Präzisionswaagen bieten schnelle, effiziente Navigation in Verbindung mit einem informativen Touchscreen-Farbdisplay. Enthalten sind integrierte Anwendungsmodi, die auch komplizierteste Wiegeaufgaben einfach machen.
Aufbau
  • ABS-Gehäuse, Edelstahlschale, während des Betriebs austauschbare Abdeckung
Display
  • Vollfarben-Touchscreen mit WQVGA-Grafik-LCD (4.3 in. Diagonale), QWERTY-Tastatur und numerisches Tastenfeld zur schnellen Eingabe von GLP- und GMP-Daten und anderen Anwendungsdaten
  • Großer, belastbarer Bildschirm für eine mühelose Bedienung durch seine Menüstruktur mit informativen Symbolen, führt den Anwender durch jeden Schritt der Wiegeanwendung
Designeigenschaften
  • Kurze Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde erhöht die Produktivität
  • Vorderseitige Nivellierungsanzeige
  • Integrierter, überlegener Schutz vor Überladung schützt die Waage in rauen und anspruchsvollen Umgebungen
  • Anzeigen für unterbeladenen Zustand
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand und automatisches Abschalten
  • Stabilitätsanzeige
  • Kalibrierung: durch den Anwender wählbarer, externer Bereich oder Linearitätskalibrierung/digital mit externem Gewicht
  • Platzsparendes, dünnes Design für eine stapelbare Aufbewahrung
  • Integrierter Sicherheitsschlitz schützt vor Diebstahl
  • Integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
  • Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
  • USB-Speicherfunktion
  • Menüsperrschalter, um die Waage in einer bestimmten Konfiguration zu sperren
  • Integrierte Transport-/Aufbewahrungssperre
  • Neun Anwendersprachen (Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch Französisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch und Türkisch) für ein einfacheres Wiegen
Betrieb
  • AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation
  • Optional: RS232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
Luftschutzschild
  • Mit einem einfach zu entfernenden, oberen Abdeckungsteil
  • Schützt die Probe vor äußeren Einflüssen, erhöht die Drehzahl und Wiederholbarkeit von Messungen
Anwendungen
  • Wiegen: Bestimmt das Gewicht des Objekts auf der Schale in der ausgewählten Messeinheit.
  • Prozentwägen: Misst das Gewicht einer Probe, das als ein Prozentsatz eines vorher festgelegten Vergleichsgewichtes angezeigt wird.
  • Teilezählung: Zählt die Anzahl der Objekte auf der Schale durch ein Einheitsgewicht.
  • Kontrollwägen: Vergleicht das Gewicht der Probe mit Zielgrenzen.
  • Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen: Wiegt eine instabile Probenladung und erfasst ein Durchschnittsgewicht über einen Zeitraum.
  • Summierung: Misst das kumulative Gewicht mehrere Objekte, wobei das kumulative Gesamtgewicht die Kapazität der Waage übersteigen kann.
  • Dichtebestimmung: Bestimmt die Dichte von Feststoffen oder Flüssigkeiten. Mit dem integrierten Unterflurwägehaken ist es möglich, Relative-Dichte-Tests an Objekten durchzuführen, die nicht einfach in die Wägeschale gelegt werden können.
  • Display-Halt: Hält den letzten stabilen Gewichts- oder den ersten, höchsten, stabilen Gewichtswert auf dem Display fest.
  • Mol-Wiegen: Misst das Gewicht einer Probe und rechnet es automatisch in Mol um.
Certifikat
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Uppfyllande
  • Produktsicherheit: IEC/EN 61010-1; UL-Standard Nr. 61010-1
  • Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC/EN 61326-1 Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Zertifizierung/Konformität OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Anschlusstyp Optional RS-232, USB-Host, USB-Gerät, Bluetooth oder Ethernet
Fassungsvermögen 420 g
Lesbarkeit 0,01 g
Format mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeines Wägen, Labor, industrielle Umgebung
Enthält Ohne Windschutz
Linearität 0,01 g
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl
Modell STX422
Schalenform Rund
Wiederholgenauigkeit 0,01 g
Stabilisierungszeit 1 s
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 40 °C
Testlast 200 g, M1
Typ Tragbare Präzisionswaage
Wägemodi Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Prüfen
Abmessungen (T x B x H) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 120 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter (enthalten) oder 4 AA-Batterien (nicht enthalten)
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.