Learn More
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren für organische Chemie und Arzneimittelforschung
Mit diesem SPD210-Vakuumkonzentrator und Kits mit großer Kapazität, der alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer enthält, können Sie HPLC-Fraktionierungs- und Umkehrphasen-SPE-Elutionsmittelanwendungen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ SPD210-230
7729.42 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie die Verdampfung mit Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™-Konzentratoren mit hoher Kapazität. Diese Konzentratoren sind mit drei Heizstufen ideal für wässrige und organische Lösungsmittel geeignet. Führen Sie Anwendungen wie HPLC-Fraktionierung und Festphasenextraktion mit Gradienteneluierung mit Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1SpeedVac™ Kits durch, die einfach zu bedienen sind und alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer enthalten.
Merkmale:
- Viele Rotormodelle zur Auswahl, daher für viele Röhrchengrößen und Gefäßtypen geeignet
- Die intuitive digitale Programmanzeige verfügt über drei voreingestellte Programme, die geändert und gespeichert werden können, um Wärme, Laufzeit und Temperatur einzustellen.
- Akustischer Alarm, der den Benutzer darauf aufmerksam macht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist
- PTFE-beschichtete Kammer für lange Lebensdauer auch bei aggressiven Lösungsmitteln
- Das automatische Belüftungsventil stellt zu Beginn des Zyklus automatisch ein Vakuum her und belüftet die Kammer am Ende des Zyklus bis zum normalen Luftdruck
SPD210P1 Kitbeinhaltet:
- SpeedVac™ SPD210 Konzentrator mit hoher Kapazität
- -104 Kühlfalle
- Vakuumpumpe
- 200 × 1.5 ml-Rotor
- Digitales Vakuummeter
- Universal-Schlauchsatz
- Chemische Falle
- Einweg-Kartusche
- Kondensationskolben aus Glas
- CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische:
- Acetonitril
- Methanol
- Ethanol
- Wasser
Typische Anwendungen:
- HPLC-Fraktionierung mit Wasser/0.1 %-iger Trifluoressigsäure
- Festphasenextraktion
Spezifikation
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung | |
PTFE-beschichtet | |
230 V / 50 Hz |
Hochleistungsfähiges Acryl | |
SpeedVac SPD210-Vakuumkonzentrator |