Learn More
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Einfaches Konzentrationsverfahren in nur einem Schritt. Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Konzentration biologischer Proben mit Startvolumina von bis zu 500 μl. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke:  Sartorius VS0151
126.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10499701
  • 183.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bietet ein einfaches, einschrittiges Konzentrationsverfahren.Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationsvorrichtungen für die Aufkonzentration biologischer Proben mit Anfangsvolumen von bis 500 μl.Erhältlich mit PES-Membranen in einer Vielzahl von Molekülmassenabschnitten.
  • Patentiertes, vertikales Membrandesign und eine dünne Kanalfiltrationskammer minimieren das Fouling der Membran und ermöglichen Konzentrationen in mit hoher Geschwindigkeit
  • Konzentrationsrückgewinnungen von > 90 % können in weniger als 30 Minuten erreicht werden
  • Das Festanschlag-Reservoir verhindert für eine sichere Probenkonzentration eine Konzentration bis zur Austrocknung
  • Universelle Rotorenkompatibilität: kann in Festwinkel-Rotoren verwendet werden, die 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen fassen
  • High-Flux-PES-Membranen für eine außergewöhnlich schnelle Konzentration
  • Praktische Konzentratrückgewinnung durch Pipettieren
  • Durchsichtiges Äußeres mit Volumengraduierung für ein einfaches Ablesen/Überwachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Centrifuge
300 kDa
Non-sterile
Polycarbonat
500 μl
Ultrafiltration
PES
500 mL
64,5m2
25/Pckg.
50 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer243100387 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/01/2025 Catalog NumberVS0151
Chargennummer242800897 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog NumberVS0151
Chargennummer240900227 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/04/2024 Catalog NumberVS0151
Chargennummer234900447 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/02/2024 Catalog NumberVS0151
Chargennummer234200207 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/12/2023 Catalog NumberVS0151
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren > Vivaspin 500, PES, 300.000 MWCO, 25 St./Pckg.