Learn More
Sartorius VIVAPURE Q MINI HSPIN Ionenaustauscher 500μl Proben(VE48
Gebrauchsfertige Zentrifugationsgeräte mit Sartobind-Membranadsorbertechnologie als chromatographische Matrix
Marke: Sartorius VS-IX01QH24
269.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vivapure Mini Ion Exchange (IEX) Spin-Säulen sind Zentrifugeneinheiten, die die Sartobind Membran Adsorber-Technologie als Chromatographie-Matrix umfassen. Vivapure IEX Spin-Säulen machen die Proteinaufreinigung so einfach wie die Filtration. Die Geräte sind gebrauchsfertig und besitzen kein Risiko, trocken zu laufen. Bei vielen Proteinaufreinigungsanwendungen können sie die zeitraubende und mühsame Säulenchromatographie ersetzen. Das schnelle 1-2-3 Binde-Wasch-Eluierungs-Protokoll eignet sich besonders für Screening-Anwendungen, bei denen viele verschiedene Proben parallel verarbeitet werden. VIvapure Mini ist in der quartären Ammoniummembranchemie (Q) erhältlich.
Typische Anwendungen
- Probenvorbereitung vor 1-D oder 2-D PAGE
- Aufreinigungssuche eines unbekannten Proteins
- Entfernung von Endotoxinen aus monoklonalen Antikörpern
- Vorbereitung von Häm-Anteil aus Häm-haltigem Protein für die funktionelle Analyse
- Polierfiltrierung von His-markierten Proteinen
- Allgemeine Proteinaufreinigung
- Entfernung von Reinigungsmitteln aus Proteinlösungen
- Aufreinigung von Antikörpern aus Serum, Aszites oder Gewebekulturüberstand
- Einrichtung eines Aufreinigungs-/Vorreinigungsprotokolls für ein bestimmtes Protein
- HPLC/FPLC-Probenvorbereitung
- Aufreinigung von membrangebundenen Proteinen
- Schnelle Zentrifugal-Spin-Säulen
- Einfach und sofort einsetzbar
- Bindungskapazität von 1 mg bis 4 mg Protein
- Ideal für die parallele Verarbeitung
Spezifikation
240 μl | |
Polypropylen | |
Stabilisierte regenerierte Cellulose | |
Probenfraktionierung, Finden von Aufreinigungsbedingungen, Aufreinigung in kleinem Maßstab | |
24 x 0.5 mL | |
Protein Purification |
0,4 mL | |
3 bis 5 μm | |
24 pro Packung | |
Zentrifugationssäule | |
Quaternary Ammonium | |
Ion Exchange Spin Column |