Learn More
Sartorius Practum™ Analysewaagen
Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wiegeinstrument von Weltklasse. Sartorius Practum™ Analysewaagen bieten ein innovatives Gehäusedesign und eine robuste Wägezelle für einfaches Wiegen und außergewöhnliche Konnektivität beim Transferieren von Ergebnissen an Microsoft™ Excel™-Tabellen oder einen Drucker.
2600.00 € - 2910.00 €
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1 |
Anschlusstyp | Mini-USB |
Lesbarkeit | 0,1 mg |
Enthält | Analysewaage mit motorischem Windschutz und Ionisator, Universal-Netzadapter, |
Beinhaltet: Analytische Abdeckhaube, Universal-Netzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13522990
|
Sartorius
PRACTUM224-1S |
220 g | 224 | 4 s |
2910.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13532990
|
Sartorius
PRACTUM124-1S |
120 g | 124 | 4 s |
2740.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16343086
|
Sartorius
PRACTUM64-1S |
60 g | 64 | 2 s |
2600.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wiegeinstrument von Weltklasse.Sartorius Practum™ Analysewaagen bieten ein innovatives Gehäusedesign und eine robuste Wägezelle für einfaches Wiegen und außergewöhnliche Konnektivität beim Transferieren von Ergebnissen an Microsoft™ Excel™ Tabellen oder einen Drucker.
- Bezahlen Sie nur für das, was Sie wirklich brauchen
- Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit und Überlastschutz für jahrelange Zuverlässigkeit
- Die Überwachungssperre verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
- Übertragen Sie Daten mit der Plug&Play-Technologie schnell und einfach von der Waage auf den Drucker oder Computer
- Der robuste, ergonomische Windschutz hält strengen Wägeroutinen durch mehrere Anwender stand
- Das Gerät kann zur praktischen Reinigung vollständig zerlegt werden
Spezifikationen
- Nivellierungskontrolle: Nivellieranzeige aus Glas mit Luftblase zur Zentrierung
- Wägeeinheiten: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Manipulationsschutz: Überwachungssperre
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlsicherung: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
- Gewicht unter: Ja
- Ausgänge: Mini-USB
- Leistung: 100 - 240V (universal)
Anwendungen
Wiegen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwiegen, Behalten des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
Spezifikation
Touchscreen | |
Mini-USB | |
Analysewaage mit motorischem Windschutz und Ionisator, Universal-Netzadapter, | |
ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss | |
50 bis 86 °F | |
Analytische Waage | |
8,5 in. | |
9 cm | |
8,22 in. | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,5 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |
EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1 | |
0,1 mg | |
Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase | |
±0,1 mg | |
10 ° bis 30 °C | |
2 Jahre | |
21,6 cm | |
12,6 in. | |
32 cm | |
14,1 in. | |
9,92 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |