Learn More
Sartorius Practum™ Analysewaagen
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Analytische Abdeckhaube, Universal-Netzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wiegeinstrument von Weltklasse.Sartorius Practum™ Analysewaagen bieten ein innovatives Gehäusedesign und eine robuste Wägezelle für einfaches Wiegen und außergewöhnliche Konnektivität beim Transferieren von Ergebnissen an Microsoft™ Excel™ Tabellen oder einen Drucker.
- Sie bezahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen
- Gleichbleibende Messungen mit hervorragender Reproduzierbarkeit und Überlastungsschutz für viele Jahre zuverlässige Leistung
- Eine Sperre verhindert ungewollte Änderungen an den Einstellungen
- Schnelle und einfache Datenübertragung mit Plug & Play-Technologie von der Waage an einen Drucker oder Computer
- Der robuste und ergonomische Zugluftschutz widersteht auch starker Beanspruchung durch mehrere Anwender
- Das Gerät kann zur einfachen Reinigung komplett zerlegt werden
Spezifikationen
- Prüfung des ebenen Stands: Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
- Wiegeeinheiten: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Manipulationsschutz: Sperre
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
- Wiegen unterhalb: Ja
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100 bis 240 V (universal)
Anwendungsbereiche
Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen |
| Kalibrierpunkte | 50 g |
| Zertifizierung/Konformität | EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1 |
| Anschlusstyp | Mini-USB |
| Fassungsvermögen | 60 g |
| Lesbarkeit | 0,1 mg |
| Enthält | Analysewaage mit motorischem Windschutz und Ionisator, Universal-Netzadapter, |
| Ausgleichen | Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase |
| Linearität | 0,2 mg |
| Material | ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss |
| Mehr anzeigen |