Learn More
Sartorius Practum™ Analysewaagen
Artikelnummer. 13532990 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g
120 g
220 g
Modell:
64
124
224
Stabilisierungszeit:
2 s
4 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13532990
Marke: Sartorius PRACTUM1241S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Analytische Abdeckhaube, Universal-Netzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wiegeinstrument von Weltklasse. Sartorius Practum™ Analysewaagen bieten ein innovatives Gehäusedesign und eine robuste Wägezelle für einfaches Wiegen und außergewöhnliche Konnektivität beim Transferieren von Ergebnissen an Microsoft™ Excel™-Tabellen oder einen Drucker.
Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wiegeinstrument von Weltklasse.Sartorius Practum™ Analysewaagen bieten ein innovatives Gehäusedesign und eine robuste Wägezelle für einfaches Wiegen und außergewöhnliche Konnektivität beim Transferieren von Ergebnissen an Microsoft™ Excel™ Tabellen oder einen Drucker.
  • Sie bezahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen
  • Gleichbleibende Messungen mit hervorragender Reproduzierbarkeit und Überlastungsschutz für viele Jahre zuverlässige Leistung
  • Eine Sperre verhindert ungewollte Änderungen an den Einstellungen
  • Schnelle und einfache Datenübertragung mit Plug & Play-Technologie von der Waage an einen Drucker oder Computer
  • Der robuste und ergonomische Zugluftschutz widersteht auch starker Beanspruchung durch mehrere Anwender
  • Das Gerät kann zur einfachen Reinigung komplett zerlegt werden
Spezifikationen
  • Prüfung des ebenen Stands: Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Wiegeeinheiten: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
  • Wiegen unterhalb: Ja
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100 bis 240 V (universal)
Anwendungsbereiche
Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen
Kalibrierpunkte 100 g
Zertifizierung/Konformität EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 120 g
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Analysewaage mit motorischem Windschutz und Ionisator, Universal-Netzadapter,
Ausgleichen Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase
Linearität ±0,3 mg
Material ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss
Modell 124
Wiederholgenauigkeit ±0,1 mg
Empfindlichkeitsdrift ±3 ppm/&Grad;C
Stabilisierungszeit 4 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 8,22 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Höhe (metrisch) Kammer 20,9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 9,92 lb.
Gewicht (metrisch) 4,5 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz