Learn More
Sartorius Minisart NML Spritzenvorsatzfilter, steril
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
155.00 € - 229.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Tensidfreies Celluloseacetat |
Filtrationsbereich | 6,2 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung von wässrigen Flüssigkeiten |
Totvolumen (nach Luftspülung) | 0.15 ml |
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbe | Sterilisationsmethode | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbe | Sterilisationsmethode | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11795745
|
Sartorius
17528----------K |
0,2 μm | Rosa | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
192.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10509821
|
Sartorius
16534----------K |
0,2 μm | Blau | ETO-steril | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
227.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10076891
|
Sartorius
16534--------GUK |
0,2 μm | Blau | Gammasterilisiert, einzeln verpackt | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
198.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10527401
|
Sartorius
17597----------K |
0,2 μm | Blau | ETO-steril | Männlicher Luer-Stecker |
229.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11736035
|
Sartorius
16569----------K |
0,65 μm | Rosa | ETO-steril | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
155.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10009230
|
Sartorius
17598----------K |
0,45 μm | Gelb | ETO-steril | Männlicher Luer-Stecker |
228.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11786953
|
Sartorius
16555--------GUK |
0,45 μm | Gelb | Gammasterilisiert, einzeln verpackt | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
227.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10109180
|
Sartorius
16555----------K |
0,45 μm | Gelb | ETO-steril | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
227.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10413131
|
Sartorius
16592----------K |
0,8 μm | Grün | ETO-steril | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
198.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11746035
|
Sartorius
16592--------GUK |
0,8 μm | Grün | Gammasterilisiert, einzeln verpackt | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
166.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10189220
|
Sartorius
17593----------K |
1,2 μm | Rot | ETO-steril | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
198.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10230891
|
Sartorius
17594----------K |
5 μm | Braun | ETO-steril | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
229.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML sterile Spritzenvorsatzfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten, eliminiert zeitaufwendige Vorbereitungen wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems. Diese arbeitssparenden Einheiten werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet: Probenreinigung, Partikelentfernung und sterile Filtration.
- Handlich und leicht erhältlich
- Anwenderfreundlich
- Bewährte Qualität
- Kostengünstig
- Erhältlich in vielen verschiedenen Typen
- Zu 100 % während der Herstellung geprüft
Spezifikation
Ja | |
6,2 cm2 | |
0.15 ml | |
Weiblicher Luer-Lock |
Tensidfreies Celluloseacetat | |
Vorbereitung von wässrigen Flüssigkeiten | |
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS) | |
28 mm |