Learn More
Sartorius Minisart NML Spritzenvorsatzfilter, steril
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Marke: Sartorius 16555----------K
149.66 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37800kg
Beschreibung
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML sterile Spritzenvorsatzfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten, eliminiert zeitaufwendige Vorbereitungen wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems. Diese arbeitssparenden Einheiten werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet: Probenreinigung, Partikelentfernung und sterile Filtration.
- Praktisch und einfach verfügbar
- Anwenderfreundlich
- Bewährte Qualität
- Wirtschaftlich
- Große Auswahl an verschiedenen Typen lieferbar
- 100 % während der Herstellung geprüft
Spezifikation
Gelb | |
Tensidfreies Celluloseacetat | |
6,2 cm2 | |
0.15 ml | |
Weiblicher Luer-Lock | |
50/Packung | |
50 °C | |
200 x 130 x 100 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
Vorbereitung von wässrigen Flüssigkeiten | |
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS) | |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss | |
ETO-steril | |
NML-Spritzenfilter | |
28 mm |