Learn More
Sartorius Minisart NML Spritzenvorsatzfilter, steril
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML sterile Spritzenfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Marke:  Sartorius 16569----------K
141.46 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.47660kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11736035
  • 155.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumina, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten. Sartorius Minisart™ NML sterile Spritzenvorsatzfilter machen die zeitaufwendige Vorbereitung wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems überflüssig.
Schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen, komplett mit einsatzbereiten Filtereinheiten, eliminiert zeitaufwendige Vorbereitungen wie z. B. das Wechseln des Filters und Reinigen des Filtersystems. Diese arbeitssparenden Einheiten werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet: Probenreinigung, Partikelentfernung und sterile Filtration.
  • Praktisch und einfach verfügbar
  • Anwenderfreundlich
  • Bewährte Qualität
  • Wirtschaftlich
  • Große Auswahl an verschiedenen Typen lieferbar
  • 100 % während der Herstellung geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Rosa
Tensidfreies Celluloseacetat
6,2 cm2
0.15 ml
Weiblicher Luer-Lock
50/Packung
50 °C
28 mm
Ja
0,65 μm
Vorbereitung von wässrigen Flüssigkeiten
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS)
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
ETO-steril
NML-Spritzenfilter