Learn More
SARS-CoV-2 N Protein Monoclonal Antibody (OTI4B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 € - 540.87 €
Spezifikation
Antigen | SARS-CoV-2 N Protein |
---|---|
Klon | OTI4B9 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | ELISA, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17529294
|
Origene Technologies
TA814506S |
30 μL |
242.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17509294
|
Origene Technologies
TA814506 |
100 μL |
540.87 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 N Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 N Protein in Virus samples. It is validated for ELISA, Western BlotSpezifikation
SARS-CoV-2 N Protein | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
COVID19 Nucleocapsid; COVID-19 nucleocapsid; COVID19 Spike nucleocapsid | |
Full length recombinant SARS-CoV-2 N protein produced in HEK293. | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
N |
OTI4B9 | |
ELISA, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Virus | |
P59595 | |
1489678 | |
IgG1 | |
Protein A/G | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts