missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 N Protein Monoclonal Antibody (OTI4B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA814506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 N Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 N Protein in Virus samples. It is validated for ELISA, Western BlotSpezifikation
SARS-CoV-2 N Protein | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
P59595 | |
Mouse | |
Protein A/G | |
RUO | |
1489678 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
ELISA, Western Blot | |
OTI4B9 | |
Unconjugated | |
N | |
COVID19 Nucleocapsid; COVID-19 nucleocapsid; COVID19 Spike nucleocapsid | |
Full length recombinant SARS-CoV-2 N protein produced in HEK293. | |
100 μL | |
Primary | |
Virus | |
Antibody | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur