Learn More
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision Precision™ Wasserbäder
Marke:  Thermo Scientific™ 5970-0520TC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15375907
  • 73.67 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Edelstahl-Petrischalengestell
  • Misst 9.75 x 8.75 x 6.25 in. (24.8 x 22.2 x 15.9 cm)
  • Für fünf 80 x 50 mm- oder fünfzehn 30 x 90 mm-Petrischalen
Reagenzglasgestell aus Edelstahl
  • Misst 10 x 8.5 x 5.5 in. (25.4 x 21.6 x 14 cm)
  • Öffnungen sind quadratisch 1 in. (2.5 cm)
  • Fasst 50 Reagenzgläser bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
  • Clipbefestigung erforderlich
  • Misst 127x101x39 mm (5x4x1.5 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nalgene Unwire Teströhrchengestell - rot, 40 x 20 mm
Precision Zirkulations-, Coliform- und 5 l- bis 28 l-Wasserbäder für allgemeine Anwendungen
Röhrchengestell
Acetal-Kunststoff
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder > Nalgene Teströhrchengestell – rot, 40 x 20 mm