Learn More
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15395897
|
Thermo Scientific™
3161601 |
Reagenzglasgestell aus Edelstahl |
462.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15385897
|
Thermo Scientific™
3166183 |
Edelstahl-Petrischalengestell |
362.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15305917
|
Thermo Scientific™
3166184 |
0,5 ml-Mikrofugengestell (Klemmenverschluss erforderlich) |
278.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15315917
|
Thermo Scientific™
3166185 |
1,5 ml-Mikrofugengestell (Klemmenverschluss erforderlich) |
264.32 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15355907
|
Thermo Scientific™
5970-0513TC |
Nalgene Unwire Teströhrchengestell - rot, 72 x 13 mm |
73.67 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15365907
|
Thermo Scientific™
5970-0516TC |
Nalgene Unwire Teströhrchengestell - rot, 72 x 16 mm |
72.66 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15375907
|
Thermo Scientific™
5970-0520TC |
Nalgene Unwire Teströhrchengestell - rot, 40 x 20 mm |
73.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15385907
|
Thermo Scientific™
5970-0525TC |
Nalgene Unwire Teströhrchengestell - rot, 40 x 25 mm |
76.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15395907
|
Thermo Scientific™
5970-0530TC |
Nalgene Unwire Teströhrchengestell - rot, 24 x 30 mm |
79.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15305907
|
Thermo Scientific™
5972-0013TC |
Nalgene Halbtest-Röhrchengestell – Weiß, 36 x 13 mm |
53.16 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15315907
|
Thermo Scientific™
5972-0016TC |
Nalgene Halbtest-Röhrchengestell – Weiß, 36 x 16 mm |
55.78 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15325907
|
Thermo Scientific™
5972-0020TC |
Nalgene Halbtest-Röhrchengestell – Weiß, 20 x 20 mm |
55.17 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15345907
|
Thermo Scientific™
5972-0030TC |
Nalgene Halbtest-Röhrchengestell – Weiß, 9 x 30 mm |
73.57 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15335907
|
Thermo Scientific™
5972-0025TC |
Nalgene Halbtest-Röhrchengestell – Weiß, 16 x 25 mm |
64.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Edelstahl-Petrischalengestell
- Misst 9.75 x 8.75 x 6.25 in. (24.8 x 22.2 x 15.9 cm)
- Für fünf 80 x 50 mm- oder fünfzehn 30 x 90 mm-Petrischalen
Reagenzglasgestell aus Edelstahl
- Misst 10 x 8.5 x 5.5 in. (25.4 x 21.6 x 14 cm)
- Öffnungen sind quadratisch 1 in. (2.5 cm)
- Fasst 50 Reagenzgläser bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
- Clipbefestigung erforderlich
- Misst 127x101x39 mm (5x4x1.5 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder