Learn More
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision Precision™ Wasserbäder
Marke: Thermo Scientific™ 5970-0525TC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Edelstahl-Petrischalengestell
- Misst 9.75 x 8.75 x 6.25 in. (24.8 x 22.2 x 15.9 cm)
- Für fünf 80 x 50 mm- oder fünfzehn 30 x 90 mm-Petrischalen
Reagenzglasgestell aus Edelstahl
- Misst 10 x 8.5 x 5.5 in. (25.4 x 21.6 x 14 cm)
- Öffnungen sind quadratisch 1 in. (2.5 cm)
- Fasst 50 Reagenzgläser bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
- Clipbefestigung erforderlich
- Misst 127x101x39 mm (5x4x1.5 in.)
Spezifikation
Nalgene Unwire Teströhrchengestell - rot, 40 x 25 mm | |
Precision Zirkulations-, Coliform- und 5 l- bis 28 l-Wasserbäder für allgemeine Anwendungen | |
Röhrchengestell | |
Acetal-Kunststoff |
Precision Water Baths Brochure [EN]
DateigrößeVersion: 6.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder > Nalgene Teströhrchengestell – rot, 40 x 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur