Learn More
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision Precision™ Wasserbäder
Marke:  Thermo Scientific™ 3166184
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15305917
  • 278.39 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Eigenschaften:
Edelstahl-Petrischalengestell
  • Abmessungen: 24,8 x 22,2 x 15,9 cm (9,75 x 8,75 x 6,25 in.)
  • Fasst Petrischalen mit Abmessungen von 80 x 50 mm oder 30 x 90 mm
Edelstahl-Reagenzglasgestell
  • Abmessungen: 25,4 x 21,6 x 14 cm (10 x 8,5 x 5,5 in.)
  • Die Öffnungen sind 1 Zoll (2,5 cm) quadratisch
  • Fasst 50 Röhrchen bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
  • Clipbefestigung erforderlich
  • Abmessungen: 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 ml-Mikrofugengestell (Klemmenverschluss erforderlich)
Precision™ Schüttelwasserbäder
63 0,5 ml-Röhrchen
63 x 0,5 ml
Gestell für Mikroröhrchen
Rostfreier Stahl
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder >