Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Transferpipetten, die über einen integrierten Peleus-Ball verfügen, der Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht.
Marke:  Thermo Scientific™ 334NL
23.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15327883
  • 23.90 € / 400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten, die über einen integrierten Peleusball verfügen, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Empfohlen für: Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,2 ml
2,5 mm
Unsteril
400 St./Packung
3,1 ml
Universal-Transferpipette
Samco 334NL Transferpipette, weiße Box
LDPE
Nein
Großpackung 400/Packung
10,33 cm
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten >
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.