Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten
Description
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten, die über einen integrierten Peleusball verfügen, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Empfohlen für: Forschungsanwendungen
Specifications
Specifications
| Saugvolumen (metrisch) | 2,2 ml |
| Beschreibung | Universalipiette, kleiner Peleus-Ball, 4 Zoll, 3,1 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,5 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Tropfen/ml | 22 |
| Skala | Nein |
| Verpackungsart | Großpackung, 400/Packung |
| Volumen (metrisch) | 3,1 ml |
| Länge (metrisch) | 10,33 cm |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.