Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Transferpipetten, die über einen integrierten Peleus-Ball verfügen, der Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht.
Marke: Thermo Scientific™ 325-11
24.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten, die über einen integrierten Peleusball verfügen, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Empfohlen für: Forschungsanwendungen
Spezifikation
7,4 ml | |
2,5 mm | |
Unsteril | |
Nein | |
13,7 ml | |
Universal-Transferpipette |
Universal, kleiner Kolben, 13,7 ml | |
LDPE | |
25 | |
Großpackung 500/Packung | |
12,7 cm | |
Ja |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1336226 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 325-11 |
1334823 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 325-11 |
1332232 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 325-11 |
1336228 | Konformitätsbescheinigung | 06/11/2021 | 325-11 |
1336227 | Konformitätsbescheinigung | 31/10/2021 | 325-11 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.